Merck
E1800000
Ethacrynic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethacrynic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas etakrynowy EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toxicity of ethacrynic acid and furosemide.
L B Cooperman et al.
American heart journal, 85(6), 831-834 (1973-06-01)
J H Ploemen et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 23(8), 913-923 (1993-08-01)
1. The diuretic drug ethacrynic acid (EA) is a potent reversible inhibitor of rat and human glutathione S-transferases (GST), with I50-values (microM) of 4.6-6.0, 0.3-1.9 and 3.3-4.8 for alpha, mu and pi-class, respectively. 2. The reversible inhibition by the glutathione
[Action and mode of action of a new original diuretic: ethacrynic acid].
M Salvador et al.
Journal de medecine de Bordeaux et du Sud-Ouest, 143(8), 1105-1118 (1966-08-01)
Ototoxicity of ethacrynic acid (a persistent clinical problem).
L P Rybak
The Journal of laryngology and otology, 102(6), 518-520 (1988-06-01)
[Clinical pharmacology of diuretics with special reference to furosemide and ethacrynic acid].
J Prandota
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 34(1), 47-74 (1980-01-01)