Merck
Y0001263
Etacrynic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethacrynic acid, (2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
etacrynic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Etacrynic acid for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethacrynic acid and related diuretics: relationship of structure to beneficial and detrimental actions.
D A Koechel
Annual review of pharmacology and toxicology, 21, 265-293 (1981-01-01)
[Clinical pharmacology of diuretics with special reference to furosemide and ethacrynic acid].
J Prandota
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 34(1), 47-74 (1980-01-01)
[Ethacrynic acid].
G C Urbinati
La Clinica terapeutica, 37(4), 350-369 (1966-05-31)
[Action and mode of action of a new original diuretic: ethacrynic acid].
M Salvador et al.
Actualites cardiologiques et angeiologiques internationales, 15(2), 101-107 (1966-01-01)
Toxicity of ethacrynic acid and furosemide.
L B Cooperman et al.
American heart journal, 85(6), 831-834 (1973-06-01)