Przejdź do
E8008
Ethylenediaminetetraacetic acid solution
0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
EDTA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
concentration
0.02% in DPBS (0.5 mM)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7.1-7.7
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates with metal ions to form an octahedral complex especially with cations. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, which prevents clotting of blood. It is implicated in platelet aggregation in pseudothrombocytopenia. EDTA chelates with calcium and is effective in solubilisation of the atheromatous plaques. Calcium disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease. It is a chelator used to remove calcium from cell washing and suspension media. EDTA reduces cell clumping.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used to remove confluent cell monolayers in swine testicular (ST-cells) culture. It has also been used to detach embryonic stem cells (ESCs) from matrigel and primary human fibroblasts.
Physical form
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline without calcium and magnesium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EDEDSE9884
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.005% insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)