Merck
E009755
Sigma-Aldrich
Pyridoxine hydrochloride
Synonim(y):
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
Beilstein:
3632435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
kolor
white
mp
214-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Vitamin B6 is a water-soluble vitamin. It exists in six forms namely, pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxamine 5′-phosphate, pyridoxine 5′-phosphate and pyridoxal 5′-phosphate.[1] Pyridoxine is a pyrimidine derivative of vitamin B6. It is considered heat and acid stable.[2]
Działania biochem./fizjol.
Vitamin B6 is an essential coenzyme for amino acid, carbohydrate and lipid metabolism. Pyridoxine serves as a primary source in multivitamins.[3] Pyridoxine deficiency is associated with peripheral neuropathy.[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin B6 Deficiency (Pyridoxine)
StatPearls [Internet] (2018)
Revisiting the evidence for neuropathy caused by pyridoxine deficiency and excess
Ghavanini AA and Kimpinski K
Journal of Clinical Neuromuscular Disease, 16(1), 25-31 (2014)
Vitamin B6 (Pyridoxine; Pyridoxal 5'-Phosphate)
CH, C
Alternative Medicine Review, 6(1), 87-87 (2001)
Determination of vitamin B6 (pyridoxine) in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry at a copper (II) hexacyanoferrate (III) modified carbon paste electrode
Teixeira MFS, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 14(2), 316-321 (2003)
Vijay P Singh et al.
The Journal of organic chemistry, 78(4), 1478-1487 (2013-01-16)
Vitamin B6 is involved in a variety of enzymatic transformations. Some recent findings also indicate an antioxidant role of the vitamin in biological systems. We set out to turn pyridoxine (1a) into a catalytic chain-breaking and hydroperoxide-decomposing antioxidant by replacing