Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.55
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
1232950
MDL number:
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
suitability
complies for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
Application
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability complies for Infrared spectrum | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% | assay ≥98% (HPLC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?