Przejdź do
320684
3,3′-Diethyloxacarbocyanine iodide
98%
Synonim(y):
3-Ethyl-2-[3-(3-ethyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DOC Iodide, DiOC2(3)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
212-996-6
MDL number:
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
λmax
483 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2O2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FIZZUEJIOKEFFZ-UHFFFAOYSA-M
General description
3,3′-Diethyloxacarbocyanine iodide(DiOC) is a cyanine based dye which is used in the photosensitization of mitochondria and endoplastic recticulum in animals and plant cells.
Application
DiOC may be used as a conjugate for labelling cells for cytofluorometry studies . It may also be used in the imaging of carbon nanotubes(CNTs) using fluorescence microscopy. Staining of spermatozoa can potentially be done by DiOC which can be used in flow cytometric measurement and viability assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
381306173738318426
description
98%
description
99%
description
Dye content 95 %
description
98%
assay
98%
assay
99%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
278 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
mp
219-221 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or chunks
λmax
483 nm
λmax
765 nm
λmax
560 nm
λmax
485 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)