Merck
D1954000
Dihydrostreptomycin sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Wybierz wielkość
25 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.71
Beilstein:
3894221
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dihydrostreptomycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Klucz InChI
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Siarczan dihydrostreptomycyny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Martins et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 193(2), 600-601 (2012-03-01)
This study presents a Brazilian goat herd with reproductive failure over 2009-2010, in which there were abortions (22/50; 44%), embryonic resorption (6/50; 12%) and neonatal deaths (2/50; 4%). A diagnosis of leptospirosis was made, based on serology (microscopic agglutination test
D A Bohm et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(2), 189-196 (2011-12-08)
A method was specifically developed for the determination and confirmation of streptomycin and dihydrostreptomycin in different types of honey. The method is simple, rapid, sensitive and was validated for streptomycin and dihydrostreptomycin in accordance with Commission Decision 2002/657/EC. After extraction
A C Whist et al.
Journal of dairy science, 90(2), 766-778 (2007-01-20)
The objective of the study was to investigate the association between early lactation Streptococcus dysgalactiae isolates and milk yield, somatic cell count (SCC), clinical mastitis, and culling in the same lactation. The 178 commercial dairy herds were randomly placed into
Walter Marcotti et al.
The Journal of physiology, 567(Pt 2), 505-521 (2005-07-05)
The most serious side-effect of the widely used aminoglycoside antibiotics is irreversible intracellular damage to the auditory and vestibular hair cells of the inner ear. The mechanism of entry into the hair cells has not been unequivocally resolved. Here we
Marc Cherlet et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 42(5), 647-656 (2007-04-19)
Dihydrostreptomycin (DHS) is an aminoglycoside antibiotic used in veterinary medicine in combination with benzylpenicillin for the treatment of bacterial infections in cattle, pigs and sheep. A method to determine its residues in edible tissues of cattle, as well as in