Przejdź do
1203008
USP
Siarczan dihydrostreptomycyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894221
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dihydrostreptomycin
form
solid
mol wt
monograph mol wt. 1461.44
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
General description
Dihydrostreptomycin sulfate is a semi-synthetic aminoglycoside antibiotic derived from streptomycin. It binds to bacterial ribosomes, disrupting protein synthesis. The USP standard supports microbiological testing and chromatographic identity confirmation.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu dihydrostreptomycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Dihydrostreptomycin Injection
  • Siarczan dihydrostreptomycyny
  • Siarczan dihydrostreptomycyny w bolusach
  • Penicylina G prokainowa i siarczan dihydrostreptomycyny w zawiesinie do wstrzykiwań
  • Penicylina G prokainowa i siarczan dihydrostreptomycyny we wlewie dożylnym
  • Penicylina G prokainowa, siarczan dihydrostreptomycyny, maleinian chlorfeniraminy i deksametazon w zawiesinie do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
((C21H41N7O12)2 · 3H2SO4)
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1954000PHR1517D7253
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
dihydrostreptomycin
API family
dihydrostreptomycin
API family
dihydrostreptomycin
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan dihydrostreptomycyny
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)