Kluczowe dokumenty
D1700000
Diethylstilbestrol monomethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Mestilbol, NSC 16971
Wybierz wielkość
10 MG
845,00 zł
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
845,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diethylstilbestrol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C)c1ccc(cc1)\C(=C(/CC)\c2ccc(cc2)O)\CC
InChI
1S/C19H22O2/c1-4-18(14-6-10-16(20)11-7-14)19(5-2)15-8-12-17(21-3)13-9-15/h6-13,20H,4-5H2,1-3H3/b19-18+
Klucz InChI
CKMDPZMWUZDKAI-VHEBQXMUSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Eter monometylowy dietylostilbestrolu EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Sakakibara et al.
Mutation research, 263(4), 269-276 (1991-08-01)
We previously reported that diethylstibestrol (DES) and its derivatives inhibit the in vitro polymerization of microtubule proteins isolated from porcine brain (Sato et al., 1987). We found that the presence of the free hydroxy group of DES was indispensable for