Kluczowe dokumenty
BP859
Diethylstilbestrol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
Wybierz wielkość
974,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
974,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diethylstilbestrol
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Klucz InChI
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)