Przejdź do
D1435
Dimethyl sulfoxide
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Technique(s):
cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cryopreservation: suitable
impurities
≤0.1% water (Karl Fischer, USP), ≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.478-1.479, n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP)), 1.10 g/mL (lit.)
UV absorption
λ: 285 nm Amax: ≤0.20, λ: 295 nm Amax: ≤0.20
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl sulfoxide has been used:
  • for the dissolution of tetramethylrhodamine dye, which is used as fluorophore for fluorescence in- situ hybridization (FISH) experiments
  • as a control in indirect immunofluorescent assay (IFA) of swine testicular (ST) cells
  • for the suspension and separation of buccal cells
  • a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.
Biochem/physiol Actions
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a low molecular weight, less hydrophilic and a freely permeable cryoprotectant. It is a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant and vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.
Other Notes
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2438PHR1309D2050000
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
impurities
≤0.1% water (Karl Fischer, USP), ≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
impurities
≤0.1% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Przegląd dobrych praktyk bankowania komórek do celów kriokonserwacji linii komórkowych.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Low dose dimethyl sulfoxide driven gross molecular changes have the potential to interfere with various cellular processes
Tunccer S, et al.
Scientific reports, 8(1), 14828-14828 (2018)
Identification of anti-viral activity of the cardenolides, Na+/K+-ATPase inhibitors, against porcine transmissible gastroenteritis virus
Yang CW, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 332, 129-137 (2017)
Buccal micronucleus cytome assay: results of an intra-and inter-laboratory scoring comparison
Bolognesi C, et al.
Mutagenesis, 30(4), 545-555 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D1435-500ML04061838259264
D1435-1L04061838259257
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. DMSO is sensible to light? should I use a amber glass to storage my solution? Thank you.
    1 answer
    1. DMSO is sensitive to light and should be stored in amber or other dark colored containers or wrapped in foil to minimize exposure.
      Helpful?
  2. What is the difference between Dimethyl sulfoxide (DMSO) Products. D1435 and D2438?
    1 answer
    1. Products D1435 and D2438 both meet the USP specifications. The D2438 is sterile-filtered, but D1435 is not. Furthermore, the D2438 is quality control tested for endotoxin and use-tested for cell freezing.
      Helpful?
  3. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  4. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  5. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  6. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  9. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.