This product contains 55% DMSO and 5% Dextran 40 in NaCl. No established protocol for use of this product is currently available.
Wybierz wielkość
7 ML
256,00 zł
50 ML
1650,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12191502
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dimethyl Sulfoxide DMSO/Dextran 40, 55% w/v DMSO 5% w/v Dextran 40 in NaCl
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cryopreservation: suitable
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | 1.01900 | 41640-M | 34943-M |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Application
This formulation is commonly used for the Cryopreservation of cord blood stem cells.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
34.0 °F
flash_point_c
1.110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Should I dilute this vial for cord blood (stem cell) preservation? Same thing with placental and umbilical cord tissue Cryo preservation should I dilute it? What is it’s concentration 5%? TIA