D5879
Dimethyl sulfoxide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
metody
immunoblotting: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przestroga
Inne uwagi
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup