Kluczowe dokumenty
CRMCNGO
Cetane Number Standard
ISO 5165, EN (61715)
Wybierz wielkość
1000 ML
4820,00 zł
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 ML
4820,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
EN (61715)
ISO 5165
according to ISO 17025
according to ISO 17034
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich norm testowych Paragon Fuels można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)