CRMUCFGO1
CFPP Standard
CFPP ASTM D 6371; EN 116 / IP 309 (-17.4 °C)
Synonim(y):
Cold Filter Plugging Point Standard
Wybierz wielkość
1690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1690,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® 6371
according to EN 116
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
mixture
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM), wyprodukowanym zgodnie z akredytacją UKAS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)