CCW4721
Coliforms Chromogenic Agar Plates
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
Synonim(y):
CCA
Wybierz wielkość
440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
440,00 zł
Polecane produkty
agency
ISO 9308-1:2014
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
5 mo. (Expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
opakowanie
box of 30 plates
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
Parametry
9 mL filling volume
śr. płytki
55 mm
kolor
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)