Przejdź do zawartości
1134459
USP
Formamid cyprofloksacyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolonecarboxylic acid, N-Formylciprofloxacin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18FN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ciprofloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C4CC4)cc1N3CCN(CC3)C=O
InChI
1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
InChI key
KCXCSXLUYCTARV-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny formamidu cyprofloksacyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid cyprofloksacyny
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)