Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ciprofloxacin
form
solid
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
InChI key
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| format mixture | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form solid | form solid | form - | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?