Merck
Y0000198
Ciprofloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
Wybierz wielkość
20 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.34
Beilstein:
3568352
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ciprofloxacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Klucz InChI
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ciprofloxacin EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark D P Willcox
Clinical & experimental optometry, 94(2), 161-168 (2010-11-19)
Microbial keratitis is a rare disease but most commonly caused by bacterial infection. Two of the most common bacteria to cause microbial keratitis are Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Antibiotic therapy to treat keratitis caused by these bacteria is either
D Rodríguez-Pardo et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(11), O911-O919 (2014-04-29)
We aim to evaluate the epidemiology and outcome of gram-negative prosthetic joint infection (GN-PJI) treated with debridement, antibiotics and implant retention (DAIR), identify factors predictive of failure, and determine the impact of ciprofloxacin use on prognosis. We performed a retrospective
Florentia Kaguelidou et al.
The Pediatric infectious disease journal, 30(2), e29-e37 (2010-11-05)
ciprofloxacin has no marketing authorization for use in neonates worldwide but it is prescribed for the treatment of neonatal life-threatening infections, mainly in developing countries and in Europe. Given the concerns about its toxicity in this population and the necessity
Elisabet Marti et al.
Water research, 61, 67-76 (2014-06-02)
In this study we characterised the ciprofloxacin-resistant strains isolated in biofilm and sediments from a wastewater treatment plant (WWTP) discharge point and its receiving river. We also examined the prevalence of qnrA, qnrB, qnrS and aac(6')-Ib-cr genes in these isolates
Pieter Dewint et al.
Gut, 63(2), 292-299 (2013-03-26)
To assess whether a combination of adalimumab and ciprofloxacin is superior to adalimumab alone in the treatment of perianal fistulising Crohn's disease (CD). Randomised, double-blind, placebo controlled trial in eight Dutch hospitals. In total, 76 CD patients with active perianal