Kluczowe dokumenty
BP841
Hydroxyzine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxyzine dihydrochloride
Wybierz wielkość
958,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
958,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydroxyzine
Formularz
solid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
Klucz InChI
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)