Merck
H-124
Supelco
Hydroxyzine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27ClN2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
Klucz InChI
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Hydroxyzine is a commonly prescribed first generation antihistamine with sedative properties. This drug is a common cocaine adulterant along with lidocaine, phenacetin, and levamisole. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
Zastosowanie
  • Antihistamine-Retinoic Acid Receptor Interaction: This publication presents a molecular dynamics simulation and genome-wide meta-analysis to explore the interactions of antihistamines like hydroxyzine dihydrochloride with the retinoic acid receptor beta (RARB), providing insights into possible biochemical pathways and therapeutic potentials (Kim et al., 2023).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup