Przejdź do
H8885
Hydroxyzine dihydrochloride
≥97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27ClN2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
218-586-3
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
InChI key
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Hydroxyzine dihydrochloride (HDH) is the first-generation antihistamine, that belongs to the piperazine class, an H1 receptor antagonist.
Application
Hydroxyzine dihydrochloride has been used in the study of comparative anxiolytic activity of various drugs in experimental models of rats.
Biochem/physiol Actions
Hydroxyzine dihydrochloride (HDH) is used to regulate anxiety. It is also used to treat bronchial asthma and to relax patients before surgery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR16071333003H1435000
Hydroksyzyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1333003
Hydroksyzyna
description
≥97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: soluble, alcohol: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyzine dihydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)