Przejdź do
1333058
USP
Hydroksyzyna Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.80
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxyzine
manufacturer/tradename
USP
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Hydroxyzine Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Hydroxyzine Pamoate
  • Pamoinian hydroksyzyny kapsułki
  • Chlorowodorek hydroksyzyny
  • Chlorowodorek hydroksyzyny Roztwór doustny
  • Chlorowodorek hydroksyzyny Tabletki
  • Chlorowodorek cetyryzyny Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR287211029301643463
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
hydroxyzine
API family
hydroxyzine
API family
cetirizine
API family
terazosin
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroksyzyna Związek pokrewny A
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)