Przejdź do
1.01806
Benzyl benzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonim(y):
Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-402-9
MDL number:
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
transition temp
flash point 158 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Benzylbenzoate is the ester of benzoic acid and benzyl alcohol. Due to its antimicrobial characteristics, it is typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as a solvent in cosmetic preparations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl benzoate
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia