P5379
Potassium phosphate monobasic
ReagentPlus®
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Postać
powder or crystals
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless
gęstość
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- in calibration curve generation in electrical conductivity measurement of plasma-activated tap water (PATW).
- as a component of dissection solution.
- as a constituent of phosphate buffered saline.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Protokoły
Lakaza, biokatalizator, utlenia związki aromatyczne za pomocą redukcji tlenu cząsteczkowego, dzięki czemu jest przydatna w różnych zastosowaniach.
Laccase, a biocatalyst, oxidizes aromatic compounds with molecular oxygen reduction, making it useful in various applications.
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Enzymatic Assay of Fumarase