99575
Silica gel C18 on TLC Plates
glass plates, L × W 10 cm × 10 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
C18-silica gel matrix
glass support
Postać
glass plates
Właściwości
binder Organic
fluorescent indicator
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość warstwy
250 μm
wielkość cząstki
≥8 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
113724
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.