The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 47,50 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Particle size:
12-20 μm
Pore size:
100 Å
Matrix:
polymeric
47,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Hamilton® Żywica do pakowania luzem w odwróconej fazie HPLC, PRP-1, 12-20 μm
packaging
1 ea of
parameter
5000 psi pressure
technique(s)
HPLC: suitable
matrix
polymeric
particle size
12-20 μm
pore size
100 Å
operating pH
1-14
separation technique
reversed phase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PRP-1, 12-20 μm | description PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| particle size 12-20 μm | particle size 10 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique anion exchange | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix polymeric | matrix polymeric | matrix polymeric | matrix polymeric |
| pore size 100 Å | pore size 100 Å | pore size 300 Å | pore size 300 Å |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable |
| packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the pack size for this product?