Merck
94777
Supelco
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N.ClH/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
SEVKYLYIYIKRSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Brain, Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristian Perez-Fernandez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 135, 110865-110865 (2019-10-17)
Development is especially sensitive to Chlorpyrifos (CPF) toxicity, associated with several neurodegenerative and neurodevelopmental disorders where motor function dysfunction is a core symptom. Amongst the alternative molecular targets to cholinesterases inhibition, developmental CPF alters different components in the most important