Merck
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
500 MG
384,00 zł
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
384,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5HCl3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586
gęstość
1.645 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
Klucz InChI
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)