G005053
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivative) on Astec® CHIRALDEX™ G-PN
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
liner: 4 mm I.D., double taper
sample: peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
Zastosowanie
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Zastosowanie
kolumna analityczna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.