Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
71-73 °C (lit.)
71-73 °C
Zastosowanie
petroleum
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H68/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Klucz InChI
SUJUOAZFECLBOA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?