Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D4815
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard | description analytical standard | description 6.25 % (w/w) each component, analytical standard |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| agency ASTM® D4815 | agency ASTM® D4815 | agency ASTM® D3710 | agency ASTM® D5442 |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-27.4 °F
flash_point_c
-33 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?