Merck
915246
Sigma-Aldrich
Grubbs catalyst® M203
Umicore
Synonim(y):
Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene][3-phenyl-1H-inden-1-ylidene]ruthenium (II) dichloride, (IMes)Ru(PCy3)(Ind)Cl2, CatMETium RF1
Wybierz wielkość
100 MG
750,00 zł
1 G
2700,00 zł
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
750,00 zł
1 G
2700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H67Cl2N2PRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
947.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
230 °C (decomp)
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1n2c([Ru](Cl)(Cl)(P(C3CCCCC3)(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=C6C(C=CC=C7)=C7C(C8=CC=CC=C8)=C6)n(C9=C(C)C=C(C)C=C9C)C=C2
InChI
1S/C21H24N2.C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h7-12H,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HBNBIWQQLMQFEU-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Umicore Grubbs Catalyst M203 is a homogeneous catalyst useful for alkene metathesis, especially for cross-metathesis, ring-closing metathesis and self-metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
Przechowywanie i stabilność
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informacje prawne
Product of Umicore
Product License: This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)