Merck
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
Wybierz wielkość
1 G
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Numer MDL:
NACRES:
NA.22
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
viscous liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@H](O)C)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
Klucz InChI
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)