Przejdź do
D5899
2-Deoxy-D-ribose
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-573-0
Beilstein/REAXYS Number:
1721978
MDL number:
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
89-90 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
InChI key
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31170D3179121649
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
97% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-ribose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)