Przejdź do
R4377
L-(+)-Ribose
≥98% (GC)
Synonim(y):
Aldehydo-L-ribose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723084
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white to colorless
mp
81-82 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m0/s1
InChI key
HMFHBZSHGGEWLO-OWMBCFKOSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75617R7500C7344
assay
≥98% (GC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to colorless
color
-
color
white
color
-
mp
81-82 °C (lit.)
mp
-
mp
88-92 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)