Merck
909815
Sigma-Aldrich
4-Azido-L-homoalanine hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
4-Azydo-L-homoalanina HCl, H-L-Aha-OH*HCl, Chlorowodorek 4-azido-L-homoalaniny, Chlorowodorek kwasu(S)-2-amino-4-azidobutanowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
Kod UNSPSC:
12352209
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H8N4O2.ClH/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6;/h3H,1-2,5H2,(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
MHHYJRIDKLZZEO-DFWYDOINSA-N
Zastosowanie
Do funkcjonalizacji białek wykorzystuje się inkorporację in vivo klikalnych nienaturalnych aminokwasów, takich jak 4-azido-L-homoalanina o unikalnej reaktywności w określonej pozycji. Funkcjonalność azydkowa w białku może być następnie modyfikowana niemal dowolną cząsteczką zawierającą alkin za pomocą katalizowanej Cu(I) cykloaddycji azydkowo-alkinowej (CuAAC). Dostępne są również alternatywy bez miedzi z naprężonymi wewnętrznymi alkinami (SPAAC). Niektóre przykłady możliwe dzięki tej technice to PEGylacja białek, maskowanie cukrami i przyłączanie do przeciwciał.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jigang Wang et al.
Nature protocols, 12(2), 279-288 (2017-01-13)
At present, several assays that use radioisotope labeling to quantify the degradation of long-lived proteins have been developed to measure autophagic flux. Here, we describe a nonradioactive pulse-chase protocol using L-azidohomoalanine (AHA) labeling to quantify long-lived protein degradation during autophagy.
Milena Ullrich et al.
Nature protocols, 9(9), 2237-2255 (2014-08-29)
In this protocol we describe the incorporation of bio-orthogonal amino acids as a versatile method for visualizing and identifying de novo-synthesized proteins in the roundworm Caenorhabditis elegans. This protocol contains directions on implementing three complementary types of analysis: 'click chemistry'