Kluczowe dokumenty
908819
HS426
Umicore
Synonim(y):
[1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)-imidazolidynyliden][1,3-diwinylo-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan]platyna(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H56N2OSi2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
772.08
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
Formularz
powder
mp
188-194 °C
Zastosowanie
Umicore HS426 to homogeniczny katalizator przydatny w reakcjach hydrosililowania.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)