900891
Azo biotin-azide
Synonim(y):
Diazo biotin-azide
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.