Merck
901813
Sigma-Aldrich
SnatchCat
≥95%
Synonim(y):
1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna
Wybierz wielkość
1 G
447,00 zł
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
447,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
mp
82-83 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](#[C-])CCCN1CCN(CC1)CCC[N+]#[C-]
Klucz InChI
GTYUVOWMIHCPRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SnatchCat to uniwersalny zmiatacz metali o udowodnionej skuteczności dla metali Ru i Pd. Zmiatacz jest wygaszaczem reakcji metatezy, redukującym zawartość metalu do 10 ppm po 20 minutach zmiatania, a następnie filtracji żelem krzemionkowym. SnatchCat jest kompatybilny z szerokim zakresem grup funkcyjnych i rozpuszczalników. Produkt jest stabilny, nielotny i bezzapachowy.
Informacje prawne
Sprzedawany we współpracy z Apeiron Synthesis, Inc. Ilości badawcze wynoszą 100 g / klienta / rok. W przypadku ilości przekraczających limit badawczy prosimy o kontakt z dostawcą pod adresem www.apeiron-synthesis.com.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grzegorz Szczepaniak et al.
ChemSusChem, 8(24), 4139-4148 (2015-11-12)
Three isocyanides containing a tertiary nitrogen atom were investigated for use as small-molecule ruthenium scavenging agents in the workup of olefin metathesis reactions. The proposed compounds are odorless, easy to obtain, and highly effective in removing metal residues, sometimes bringing