Merck
900687
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.1 % (v/v) formic acid, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Roztwór wodny
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116026
NACRES:
NA.05
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
0.1 % (v/v) formic acid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
gęstość
1.000 g/cm3
ślady kationów
Ag: <20 ppb
Al: <50 ppb
Ca: <100 ppb
Cd: <20 ppb
Co: <20 ppb
Cr: <20 ppb
Cu: <20 ppb
Fe: <20 ppb
K: <20 ppb
Mg: <100 ppb
Mn: <20 ppb
Ni: <20 ppb
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.32
λ: 254 nm Amax: ≤0.070
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Adaptacja ekstrakcji sorpcyjnej w fazie tkaninowej jako innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do przenoszenia i ekstrakcji próbek w analizie farmakokinetycznej, a następnie oznaczania LC-MS lewofloksacyny w próbkach osocza...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie ekstrakcji sorpcyjnej w fazie tkaninowej do przenoszenia i ekstrakcji próbek w badaniach farmakokinetycznych. Wykazano skuteczność i wszechstronność tej metody w roztworach wodnych, poprawiając dokładność analizy LC-MS próbek osocza (Dolaksiz et al., 2024).
  • Optymalizacja ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami i charakterystyka związków fenolowych w strumieniach bocznych destylacji róż przy użyciu testów spektrofotometrycznych i wysokoprzepustowych technik analitycznych...: Badania te koncentrują się na optymalizacji wspomaganej ultradźwiękami ekstrakcji związków fenolowych ze strumieni bocznych destylacji róż w roztworach wodnych. Łączy w sobie testy spektrofotometryczne i techniki o wysokiej wydajności w celu zwiększenia wydajności ekstrakcji i charakterystyki związków (Tsiaka et al., 2023).
Cechy i korzyści
Roztwór wodny jest stosowany jako rozpuszczalnik dla UHPLC-MS z następującymi zaletami:
  • Najwyższa czystość rozpuszczalnika zapewniająca niskie limity wykrywalności.
  • Niezwykle niski szum linii bazowej MS.
  • Przykładowa powtarzalność między partiami.
  • Minimalna zawartość metali śladowych.
  • Mikrofiltrowany (0,2 μm).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv&#174;
Supelco
1.15333
Water
Produkty
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Schemat przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.