Merck
900518
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Synonim(y):
Degassed and low oxygen trifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid ZerO2®, TFA
Wybierz wielkość
4 X 2 ML
295,00 zł
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 2 ML
295,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
Beilstein:
742035
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ZerO2®
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
jakość
anhydrous
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informacje prawne
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1