Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł 492,15 zł | |
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Trifluoroacetic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water matrices using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.8% (acidimetric) | assay ≥99.7% (acidimetric) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74564-1ML-F | 04061832889740 |
| 74564-10ML-F | 04061832889696 |
| 74564-5ML-F | 04061836962685 |