Merck
87204
Supelco
1-Phenyltetradecane
analytical standard
Synonim(y):
Tetradecylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.48
Beilstein:
2047457
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481
bp
359 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C20H34/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3
Klucz InChI
JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-fenylotetradekan jest związkiem organicznym i zanieczyszczeniem środowiska należącym do klasy alkilobenzenów.[1]
Zastosowanie
1-fenylotetradekan może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych[2][1] przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of long-chain alkylbenzenes in environmental samples by argentation thin-layer chromatography/high-resolution gas chromatography and gas chromatography/mass spectrometry
Eganhouse.PR, et al.
Analytical Chemistry, 55(13), 2120-2126 (1983)
Detection of organic contamination in sediments by double-shoot pyrolysis-GC/MS
Teran.A, et al.
Environmental Chemistry Letters, 7(4), 301-308 (2009)
Csanád Rédei et al.
Journal of chromatography. A, 1603, 348-354 (2019-06-06)
Uncommon retention behavior of a series of n-alkylbenzene homologues as well as the effect of different sample solvents on chromatographic efficiency were studied in supercritical fluid chromatography. After testing various columns, an alkylamide stationary phase was selected for detailed studies.