Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.06
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605287
Form:
liquid
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Selectophore™
Quality Segment
form
liquid
concentration
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
refractive index
n20/D 1.388
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes[1]
dimethyldichlorosilane/heptane 1/30 (v/v)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.388 | refractive index n20/D 1.491-1.495 | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) |
| product line Selectophore™ | product line - | product line - | product line - |
| concentration ~5% (dimethyldichlorosilane in heptane) | concentration ~5% in toluene | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
María Jesús Andrés-Costa et al.
Scientific reports, 7(1), 15777-15777 (2017-11-19)
European legislation focusing on water quality is expected to broaden to encompass several pharmaceuticals as priority hazardous substances. This manuscript aims to challenge current regulatory approaches that do not recognize stereochemistry of chiral pharmaceuticals by testing the hypothesis that environmental
Ion-selective electrode for intracellular potassium measurements.
A Haemmerli et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1179-1182 (1980-07-01)
Takehiro Fukuzaki et al.
Organic letters, 4(17), 2877-2880 (2002-08-17)
[reaction: see text] Studies on the connection between the right and left segments of azadirachtin are described. The Ireland-Claisen rearrangement of Li-enolate of the modeled ester with dichlorodimethylsilane in toluene afforded the desired limonoid framework stereoselectively in good yield.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 85126-250ML | 04061833023563 |
| 85126-5ML | 04061838196668 |
| 85126-1L | 04061833023556 |