Merck
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Synonim(y):
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Sm(SO3CF3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (KT)
zakres etykietowania
26 specific activity
ciąg SMILES
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Przestroga
radioactive
Inne uwagi
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)