Key Documents
82631
Purpurin
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Synonim(y):
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Poziom jakości
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
mp
253-256 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Klucz InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?