Merck
81408
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 30,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
250 MG
308,00 zł
1 G
873,00 zł
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
308,00 zł
1 G
873,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~31000
Mp ~32500
Mw ~32000
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Questions
  1. 81408 polystyrene i want to know is it in powder form, I need it in powder form.
    1 answer
    1. This product is in powdered format.