Merck
80534
Supelco
Ethanethiol
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
Beilstein:
773638
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
8.51 psi ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
570 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
18.2 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤18% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429-1.433
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
R Hanczkó et al.
Journal of chromatography. A, 1163(1-2), 25-42 (2007-07-04)
The main aims of this work were (a) to present the characteristics and stability of the o-phthalaldehyde (OPA)-ethanethiol (ET) derivatives of 22 amino acids, including the believed-to-be less stable OPA derivatives providing glycine, gamma-aminobutyric acid, beta-alanine, histidine, ornithine, lysine and
Esther Vega et al.
Chemosphere, 109, 113-119 (2014-05-31)
The effectiveness of different advanced oxidation processes on the treatment of a multicomponent aqueous solution containing ethyl mercaptan, dimethyl sulphide and dimethyl disulphide (0.5 mg L(-1) of each sulphur compound) was investigated with the objective to assess which one is
Lore Geldof et al.
Biomedical chromatography : BMC, 28(7), 974-985 (2014-02-06)
Anti-doping laboratories need to be aware of evolutions on the steroid market and elucidate steroid metabolism to identify markers of misuse. Owing to ethical considerations, in vivo and in vitro models are preferred to human excretion for nonpharmaceutical grade substances.