Przejdź do
07205
α-Tokotrienol
analytical standard
Synonim(y):
D-α-Tocotrienol, (R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
6150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Elaeis guineensis
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid, viscous liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
colorless to amber
application(s)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
General description
α-Tokotrienol jest jednym z izomerów witaminy E.
Application
α-Tokotrienol może być stosowany jako wzorzec odniesienia do analizy α-Tokotrienolu w zbożach, w mięsie kurczaka i różnych próbkach żywności za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wyposażonej w detekcję fluorescencyjną oraz w orzechach laskowych za pomocą HPLC w fazie normalnej w połączeniu z detektorem diodowym (DAD).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T363425802429992
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
liquid, viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
biological source
Elaeis guineensis
biological source
vegetable oil
biological source
synthetic
biological source
synthetic
application(s)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
research use (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of tocopherols and tocotrienols in hazelnuts by a normal phase liquid chromatographic method.
Amaral JS, et al.
Analytical Sciences, 21(12), 1545-1548 (2005)
Application of supercritical fluid chromatography in the quantitative analysis of minor components (carotenes, vitamin E, sterols, and squalene) from palm oil.
Choo YM, et al.
Lipids, 40(4), 429-432 (2005)
Method for simultaneous analysis of eight vitamin E isomers in various foods by high performance liquid chromatography and fluorescence detection.
Pinheiro-Sant?Ana HM, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(47), 8496-8502 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101699-50G04061838668448
101699-250G04061838344748
07205-100MG04061838647764
Questions
  1. Is the product 07205 in powder, or dissolved in something?
    1 answer
    1. The product is in neat or pure liquid and not diluted with any solvent.